Learn More
Tropolona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-75-5
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00004158
InChI Key MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC Name 2-hidroxiciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Tropolone
Punto di fusione 50.0°C to 54.0°C
Colore Crema beige a blanco
Punti di ebollizione 115.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9963
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tropolone