Learn More
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
119.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Clon 13-11
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Products 6
Product Code Brand Formulario Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Formulario Cantidad Price Quantity & Availability  
12660847
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12680847
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12699030
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12670847
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-P1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12650847
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12620857
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia
MS-295-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Troponin T is a thin filament regulatory protein of striated muscle that binds to troponin C and I and to tropomyosin and is required for calcium-dependent ATPase activity of myofibrillar proteins. It is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. This expression in the human heart is affected by heart failure.
Host Species: Mouse
Clone: 13-11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Dog, Rabbit, Rat, Mouse, Guinea Pig, Chicken, Sparrow and Goldfish. Does not react with frog.
Epitope: FMPNLVPPKI (5' region of the cardiac gene exon 10)
Immunogen: Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Positive Control: Cardiac muscle
Cellular Localization: Mostly over the I bands in myofibrils Ab-1 specifically recognizes the cardiac isoform of Troponin T (cTnT).
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
Specifications
Specifications
Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Canine, Chicken, Goldfish, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sparrow
IgG1
13-11
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Primary
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.