Learn More
Tetrafluoroborato de tropilio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437946
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177.94 g/mol
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante implicado en reacciones de Retro-Buchner para la síntesis de arilciclopropanos, α-cianación de iminas, transformaciones electroquímicas redox y activación oxidativa C-H de aldehídos alifáticos.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27081-10-3
Fórmula molecular C7H7BF4
Peso molecular (g/mol) 177.94
Número MDL MFCD00013402
Clave InChI SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
Nombre IUPAC ciclohepta-1,3,5-trieno; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropylium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 3574512
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.94
Porcentaje de pureza 97%