Learn More
TRPC4AP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Especificaciones
Antígeno TRPC4AP
Concentración 0.53 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16810414
Ver documentos
Proteintech
12606-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16800414
Ver documentos
Proteintech
12606-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for cell cycle control. The DCX(TRUSS) complex specifically mediates the polyubiquitination and subsequent degradation of MYC. Also participates in the activation of NFKB1 in response to ligation of TNFRSF1A, possibly by linking TNFRSF1A to the IKK signalosome. Involved in JNK activation via its interaction with TRAF2. Also involved in elevation of endoplasmic reticulum Ca(2+) storage reduction in response to CHRM1.
Especificaciones
Especificaciones
TRPC4AP
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8TEL6, Q9JLV2
26133, 362247, 56407
TRPC4AP Fusion Protein Ag3299
Primary
-20°C
TRPC4AP
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C20orf188, Protein TAP1, Protein TRUSS, Trp4 associated protein, Trpc4 associated protein, TRPC4AP, TRRP4AP, TRUSS
Trpc4ap
IgG
Antigen Affinity Chromatography