Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tripano
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
37.25€ - 384.00€
CAS | 72-57-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C34H24N6Na4O14S4 |
Peso molecular (g/mol) | 960.79 |
Número MDL | MFCD00003969 |
Clave InChI | WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J |
PubChem CID | 9562061 |
Nombre IUPAC | tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11458517
|
Thermo Scientific Chemicals
A18600.14 |
25 g |
37.25€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11468517
|
Thermo Scientific Chemicals
A18600.22 |
100 g |
99.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11478517
|
Thermo Scientific Chemicals
A18600.36 |
500 g |
384.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Trypan blue is commonly used in microscopy (for cell counting) and in laboratory mice for assessment of tissue viability. Used in dye exclusion studies in cell culture. A viability dye for quantifying live versus dead cells with permeable membranes, blue. It is also used to identify islet cell cluster cell viability from caprine pancreatic samples. It is also useful to observe hyphea of fungi and Stramenopiles. Trypan blue solution may be used in trypan blue based cytotoxitiy and proliferation assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl azul de tripano se utiliza comúnmente en microscopía (para recuento celular) y en ratones de laboratorio para evaluar la viabilidad del tejido. Se utiliza en estudios de exclusión de colorantes en cultivos celulares. Colorante de viabilidad para cuantificar células vivas frente a las muertas con membranas permeables, azul. También se utiliza para identificar la viabilidad de las células del racimo de células de los islotes a partir de muestras pancreáticas caprinas. También es útil para observar las hifas de los hongos y estramenopilos. La solución de azul de tripano puede utilizarse en ensayos de citotoxicidad y proliferación basados en azul de tripano.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 25 °C), etanol (0,6 mg/ml) y EGME (20 mg/ml).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
72-57-1 | |
960.79 | |
WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J | |
tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
C34H24N6Na4O14S4 | |
MFCD00003969 | |
9562061 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
Especificaciones
Trypan Blue | |
dye content >60% | |
C34H24N6Na4O14S4 | |
14,9792 | |
WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J | |
tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato | |
9562061 |
>300°C | |
72-57-1 | |
MFCD00003969 | |
Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml). | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 | |
960.79 | |
960.82 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H350
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-786-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6475000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Trypan Blue
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trypan Blue