Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos
Código de producto. 15742549 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Admite:
Eppendorf Tubes
Tubos
Tubos criogénicos
Tubos cónicos
No. of Places:
4
8
9
24
30
Tamaño del tubo:
0,5 ml
1,5 ml
15 ml
2 ml
50 ml
5 ml
De 5 a 7 ml
El bloque de tubo OHAUS™ está construido de plástico Valox 357 y alberga una variedad de tubos.
  • Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
  • Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque para 24 tubos de 5-7 ml (12 mm)
Para utilizar con (equipo) Agitador
Admite Tubos
Material Plástico Valox 357
No. of Places 24
Tipo Bloque
Tamaño del tubo De 5 a 7 ml
Dimensiones (L x An) 10,20 cm x 14,20 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,2 x 14,2 x 5,6 cm
Longitud (imperial) 4,00 in
Longitud (métrico) 10,20 cm
Anchura (imperial) 5,60 in
Anchura (métrico) 14,20 cm
Altura (imperial) 2,20 in
Altura (métrico) 5,600 cm
Fondo (imperial) 4,00 in
Fondo (métrico) 10,20 cm