Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
41.50€ - 44.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Tube Brush |
---|---|
Bristle Material | Polipropileno |
Bristle Type | Rigidez media |
Color-coded | No |
Material del mango | Polypropylene |
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la cerda (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17175274
|
Micronova™
BRPL-118 |
2.54 cm |
44.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17185274
|
Micronova™
BRPL-1218 |
1.27 cm |
41.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17195274
|
Micronova™
BRPL-1418 |
0.63 cm |
41.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17105284
|
Micronova™
BRPL-3418 |
1.9 cm |
43.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Product Type: Tube Brush
- Material: Polypropylene
- Color: White
- Handle Type: Round
- Head Type: Microfilament Fiber
- Tip Type: Flat
- Length: 46 cm (18 in.)
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Application): Cleaning
Especificaciones
Tube Brush | |
Rigidez media | |
Polypropylene | |
Flat | |
Autoclavable | |
Blanco | |
Limpieza | |
46 cm | |
1 Ea. | |
28.35 g |
Polipropileno | |
No | |
Round | |
No estéril | |
ISO 9001 Certified Facility | |
Reusable | |
18 in. | |
Individually Packaged | |
1 oz. |