Learn More
Buerkle™ Boquillas del tubo con tuerca de tapón
Una boquilla de manguera con una tuerca de tapón y una rosca interior.
3.50€ - 4.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | Polipropileno |
Incluye | Cap nut |
Material (sello) | EPDM |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10696751
|
Buerkle™
8546-0012 |
13 mm nozzle | 9 mm |
3.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10606761
|
Buerkle™
8546-0034 |
16 mm nozzle | 10 mm |
3.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10529603
|
Buerkle™
8546-3420 |
Boquilla de 20 mm | 13 mm |
4.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10095050
|
Buerkle™
8546-0100 |
25 mm nozzle | 20 mm |
4.02€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Sellado de EPDM
Especificaciones
EU Foodstuffs | |
Polipropileno | |
EPDM |
Autoclavable | |
Cap nut | |
Tube Nozzle |