Learn More
Sartorius Tubos con acoplamiento de conexión rápida (PSU)
Tubos de silicona transparente (20 cm) con acoplamiento de conexión rápida premontado para conexión del lado de vacío.
Marca: Sartorius 1ZA---0006
27.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Tubos de silicona transparente (20 cm) con acoplamiento de conexión rápida premontado para conexión del lado de vacío.
Diámetro interno: DN 10, diámetro exterior: DN 20, grosor de pared: 5mm
Especificaciones
Transparente | |
Reusable | |
Non-sterile | |
Tubos con acoplamiento de conexión rápida | |
5mm Grosor de pared: |
Lado de vacío | |
Silicona | |
Acoplamiento de conexión rápida. | |
20 cm | |
DN 10 |