Learn More
BRAND™ Tubo de succión para unidad de cultivo celular™
Hecha de silicona. Para uso con unidad de cultivo celular™.
Marca:  BRAND™ 25962
13.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10653761
  • 20.65€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Construcción de silicona
  • Para uso con unidad de cultivo celular™
  • Longitud 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silicona
2 m
Unidad de cultivo celular™