Learn More
TUFM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TUFM |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16885105
|
Proteintech
26730-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16875105
|
Proteintech
26730-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein which participates in protein translation in mitochondria. Mutations in this gene have been associated with combined oxidative phosphorylation deficiency resulting in lactic acidosis and fatal encephalopathy. A pseudogene has been identified on chromosome 17.Especificaciones
TUFM | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P49411, P85834, Q8BFR5 | |
233870, 293481, 7284 | |
TUFM Fusion Protein Ag24981 | |
Primary | |
-20°C | |
TUFM |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COXPD4, EF Tu, EF TuMT, EFTU, P43, TUFM | |
Tufm | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |