Learn More
Boruro de tungsteno, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12007-98-6 | B5W2 | 421.73 g/mol
62.31€ - 203.01€
CAS | 12007-98-6 |
---|---|
Fórmula molecular | B5W2 |
Peso molecular (g/mol) | 421.73 |
Número MDL | MFCD00049707 |
Clave InChI | ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ditungsten pentaboride, w |
PubChem CID | 25113386 |
Nombre IUPAC | boranilidino($l^{2}-boranilideno)tungsteno;boranilidinotungsteno;$l^{2}-boranilidenoboro |
SMILES | [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041664.14 |
25 g |
62.31€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041664.22 |
100 g |
203.01€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
12007-98-6 | |
421.73 | |
ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N | |
25113386 | |
[B]=[B].B#[W].B#[W]=[B] |
B5W2 | |
MFCD00049707 | |
ditungsten pentaboride, w |
|
boranilidino($l^{2}-boranilideno)tungsteno;boranilidinotungsteno;$l^{2}-boranilidenoboro |
Especificaciones
Tungsten boride | |
Polvo de malla -325 | |
B5W2 | |
ditungsten pentaboride, w |
|
ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N | |
boranilidino($l^{2}-boranilideno)tungsteno;boranilidinotungsteno;$l^{2}-boranilidenoboro | |
25113386 | |
99.4% |
12007-98-6 | |
(base metálica) | |
MFCD00049707 | |
Insoluble in water. | |
[B]=[B].B#[W].B#[W]=[B] | |
421.73 | |
421.76 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-524-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes