Learn More
Boruro de tungstenio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12007-09-9 | BW | 194.65 g/mol
130.00€ - 220.00€
CAS 12007-09-9
Fórmula molecular BW
Peso molecular (g/mol) 194.65
Número MDL MFCD00049708
Clave InChI JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
PubChem CID 82793
Nombre IUPAC boranilidinatungsteno
SMILES B#[W]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327407
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012559.14
25 g
130.00€
25 g
11337407
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012559.22
100 g
220.00€
100 g
Descripción
Descripción
it is used as an abrasives used in thin, thick Film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12007-09-9
194.65
JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
82793
B#[W]
BW
MFCD00049708
tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
boranilidinatungsteno
Especificaciones
Tungsten boride
Polvo
BW
tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
boranilidinatungsteno
82793
99%
12007-09-9
(base metálica)
MFCD00049708
It is insoluble in water.
B#[W]
194.65
194.66
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-498-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes