Learn More
Carburo de tungsteno, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12070-13-2 | CW2 | 379.69 g/mol
201.00€ - 742.00€
CAS | 12070-13-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CW2 |
Peso molecular (g/mol) | 379.69 |
Número MDL | MFCD00801036 |
Clave InChI | FHLFYDOXSZQEPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tungsten carbide w2c, methyliumylidyneditungstenene |
PubChem CID | 102601578 |
Nombre IUPAC | methyliumylidyneditungstenene |
SMILES | [W-]=[W]#[C+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11388808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041665.18 |
50 g |
201.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041665.30 |
250 g |
742.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tungsten carbide is used in industrial machinery, cutting tools, abrasives, armor-piercing rounds and jewelry. It is preferred even over stainless steel because of their incredible hardness and resistance to wear and tear. It is utilized for the manufacture of mill products including grinding and milling. It also includes tipping trekking, ski poles as well as cleats. It is mainly used in the form of cemented tungsten carbide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12070-13-2 | |
379.69 | |
FHLFYDOXSZQEPO-UHFFFAOYSA-N | |
102601578 | |
[W-]=[W]#[C+] |
CW2 | |
MFCD00801036 | |
tungsten carbide w2c, methyliumylidyneditungstenene | |
methyliumylidyneditungstenene |
Especificaciones
Tungsten carbide | |
12070-13-2 | |
Polvo de malla -325 | |
CW2 | |
MFCD00801036 | |
tungsten carbide w2c, methyliumylidyneditungstenene | |
FHLFYDOXSZQEPO-UHFFFAOYSA-N | |
methyliumylidyneditungstenene | |
102601578 | |
99.5% |
∼2800°C | |
Negro | |
(base metálica) | |
W2C | |
UN3178 | |
Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
[W-]=[W]#[C+] | |
379.69 | |
379.71 | |
17.15 g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228
Sólido inflamable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 235-124-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes