Learn More
Dióxido de dicloruro de tungsteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
222.00€ - 769.00€
CAS | 13520-76-8 |
---|---|
Fórmula molecular | WO2Cl2 |
Número MDL | MFCD00054136 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.09 |
10 g |
222.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11473870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.18 |
50 g |
769.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13520-76-8 | |
WO2Cl2 | |
MFCD00054136 |
Especificaciones
Tungsten dichloride dioxide | |
Amarillo | |
99% | |
MFCD00054136 | |
286.75 | |
Moisture sensitive |
13520-76-8 | |
Polvo | |
WO2Cl2 | |
Soluble in cold water. Decomposes in hot water. | |
Acrid |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-862-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes