Learn More
Lámina de tungsteno, 0,25 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048400
50 x 50 mm, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Formato:Aprox. 12 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Aspecto Silver Gray
Densidad 19.3g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de tungsteno, 0,25 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >