Learn More
Lámina de tungsteno, 0,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
50 x 500 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten |
Color | Plata a gris |
Aspecto | Silver Gray foil |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
Cantidad | 50 x 100 mm |
Formulario | Lámina, 0,5 mm de grosor |