Learn More
Gasa de tungsteno, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,0254 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325227
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten gauze
Nombre de nota Woven from 0.0254mm (0.001 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Formulario Tela de alambre