Learn More
Gasa de tungsteno, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,0509 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
375.87€ - 1757.75€
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Fórmula molecular | W |
Peso molecular (g/mol) | 183.84 |
Número MDL | MFCD00011461 |
Clave InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nombre IUPAC | tungsteno |
SMILES | [W] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11355227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040925.FL |
75 x 75 mm |
375.87€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11365227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040925.GT |
150 x 150 mm |
813.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11345227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040925.HB |
300 x 300 mm |
1757.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsteno |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Especificaciones
Tungsten gauze | |
7440-33-7 | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsteno | |
23964 | |
100 Mesh |
Woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Tela de alambre |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes