Learn More
Gaze de tungstène, maille tissée de 150 à partir de 0,02 mm (0,0008 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten gauze |
Note relative au nom | 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008 in.) dia. wire |
Quantité | 75 x 75 mm |
Dimensions de la maille | 150 Mesh |
Forme | Toile métallique |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu