Learn More
Gasa de tungsteno, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,127 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365217
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Forma: Tela de alambre; área abierta: 81 %; ancho de apertura: 0,045 in
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Cantidad 300 x 300 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Formulario Tela de alambre