Learn More
Gasa de tungsteno, malla 30 tejida a partir de alambre de 0,1018 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten gauze |
Nombre de nota | Woven from 0.1018mm (0.004 in.) dia. wire |
Cantidad | 75 x 75 mm |
Tamaño de malla | 30 Mesh |
Formulario | Tela de alambre |