Learn More
Hexicarbonilo de tungsteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 175.0°C |
Nombre del producto químico o material | Tungsten hexacarbonyl |
Punto de fusión | 150.0°C |
Color | Amarillo a beige |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | W(CO6) |
Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tungsten hexacarbonyl
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.