Learn More
Óxido de tungsteno(IV), 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-22-5 | O2W | 215.84 g/mol
83.70€ - 1020.00€
CAS 12036-22-5
Fórmula molecular O2W
Peso molecular (g/mol) 215.84
Número MDL MFCD00049709
Clave InChI DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 82850
Nombre IUPAC dioxotungsteno
SMILES O=[W]=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11313938
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11323938
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11333938
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040367.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Tungsten(IV) oxide is used in the production of tungsten and tungstates, in alloys, in fire-proofing fabrics and as a ceramic pigment. It is used to study their chromism, photocatalysis and sensing capabilities. It is associated with rhenium trioxide particles and used for detection of protonatable, radical and precharged species under laser desorption ionization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12036-22-5
215.84
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
82850
O=[W]=O
O2W
MFCD00049709
tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basis
dioxotungsteno
Especificaciones
Tungsten(IV) oxide
12036-22-5
99.9% (metals basis)
MFCD00049709
Soluble in acid and potassium hydroxide. Insoluble in water.
O=[W]=O
215.84
215.85
1500°C to 1600°C (in N2)
Polvo de malla -100
O2W
tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basis
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
dioxotungsteno
82850
10.8
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-842-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes