Learn More
Selenuro de tungsteno(IV), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12067-46-8 | Se2W | 341.782 g/mol
126.00€ - 440.00€
CAS 12067-46-8
Fórmula molecular Se2W
Peso molecular (g/mol) 341.782
Número MDL MFCD00049703
Clave InChI ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
PubChem CID 82910
Nombre IUPAC bis(selanilideno)tungsteno
SMILES [Se]=[W]=[Se]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11342178
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.09
10 g
126.00€
10 g
11352178
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.18
50 g
440.00€
50 g
Descripción
Descripción
Tungsten(IV) selenide is used as an important compound in electrochemical solar cells. It acts as a stable semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12067-46-8
341.782
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
82910
[Se]=[W]=[Se]
Se2W
MFCD00049703
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
bis(selanilideno)tungsteno
Especificaciones
Tungsten(IV) Selenide
Polvo de 10-20μ m
Se2W
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
bis(selanilideno)tungsteno
82910
9.32
12067-46-8
99.8%, metal basis
MFCD00049703
Insoluble in water.
[Se]=[W]=[Se]
341.782
341.77
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
No comer, beber ni fumar durante su utilización.En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.Evitar su liberación al medio ambiente.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-078-7
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7714000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes