Learn More
Polvo de tungsteno, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsteno
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Especificaciones
Tungsten
7440-33-7
19.3g/cm3
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Polvo
Gris
Light Gray powder
99.95% (Metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsteno
23964
-200+325 Mesh
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7175000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Tungsten powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tungsten