Learn More
Polvo de tungsteno, malla -22, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15436005
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten powder
Color Gris
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Tamaño de malla −22 Mesh
Formulario Polvo