Learn More
Polvo de tungsteno, malla - 50 + 100, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
66.55€ - 501.00€
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15456915
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.22
100 g
66.55€
100 g
15466915
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.36
500 g
182.00€
500 g
15476915
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045379.A3
2 kg
501.00€
2 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsteno
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Especificaciones
Tungsten powder
(base metálica)
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
−50+100 Mesh
7440-33-7
W
UN3089
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsteno
23964
≥99%
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228
Sólido inflamable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes