Learn More
Polvo de tungsteno, APS, 4-6 micrómetros, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Mo < 1 ppm, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Fórmula molecular | W |
Peso molecular (g/mol) | 183.84 |
Número MDL | MFCD00011461 |
Clave InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nombre IUPAC | tungsteno |
SMILES | [W] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsteno |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Especificaciones
Tungsten powder | |
7440-33-7 | |
W | |
UN3089 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsteno | |
23964 | |
99.999% | |
Mo <1ppm | |
Polvo |
Gris | |
(base metálica) | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 | |
Puratronic™ | |
APS 4 to 6 Micron |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes