Learn More
Varilla de tungsteno, 1,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051909
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
30 cm
paquete de 2
paquete de 5
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten rod
Nombre de nota 1.5mm (0.06 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 x 10 cm
Porcentaje de pureza 99.95%
Peso ≈3.4g/10cm
Formulario Varilla, ≈3,4 g/10cm