Learn More
Varilla de tungsteno, 3,175 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345898
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Forma: Aprox. 1,53 g/cm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver Gray
Densidad 19.3g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 5 x 100 cm
Formulario Varilla, ≈1,53g/cm, templado: suave