Learn More
Varilla de tungsteno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395018
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Forma: aprox. 6,1 g/10 cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 10 x 10 cm
Formulario Varilla, 2 mm de diám.