Learn More
Bolo de tungsteno, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379778
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Porcentaje de pureza 99.97%
Peso ≈0.97g/slug
Formulario ≈ 0,97 g/bolo