Learn More
Óxido de tungsteno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549823
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-35-8
Número MDL MFCD00011466
Clave InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
Nombre IUPAC trioxotungsteno
SMILES O=[W](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) oxide
Punto de fusión 1470°C to 1475°C
Color Verde-amarillo a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula molecular O3W
Fórmula lineal WO3
Fieser 11,591
Índice Merck 15, 9997
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in caustic alkalies,slightly soluble in acids
Peso molecular (g/mol) 231.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.85
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tungsten(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de tungsteno(VI), +99 %, Thermo Scientific Chemicals >