Learn More
Alambre de tungsteno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten |
Color | Plata a gris |
Aspecto | Silver Gray wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
Cantidad | 500 m |
Diámetro exterior (métrico) | 0.075 mm |
Formulario | Alambre, ≈0,09 g/m |