Learn More
Alambre de tungsteno, 0,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048397
Click to view available options
Cantidad:
10 m
250 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
250 metros
50 metros
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 m
Porcentaje de pureza 99.95%
Peso ≈0.95g/m
Formulario Alambre, ≈0,95 g/m