Learn More
Cestillo de alambre de tungsteno; # vueltas, 8; D.E. (mm), 7; Al (mm), 9; alambres conductores (cm), 5.0; diámetro de alambre (mm), 0,51, Thermo Scientific™
85.95€ - 308.00€
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15434855
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041178.KK
10 Pc. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15424855
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041178.KD
50 Pc. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Sí
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cestillo de alambre de tungsteno; # vueltas, 8; D.E. (mm), 7; Al (mm), 9; alambres conductores (cm), 5.0; diámetro de alambre (mm), 0,51, Thermo Scientific™