Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en cromo, 1,8 mm de diámetro mín., W +96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Fuente de evaporación, contactos y revestimientos
47.34€ - 157.79€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten wire, chromium plated |
---|---|
Notas del porcentaje del ensayo | W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica) |
Número MDL | MFCD00011461 |
Formulario | Alambre, capa de cromo 0,254 mm (0,01 pulg.) de grosor mín. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.BS |
10 cm |
47.34€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15413765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.8G |
5 x 10 cm |
96.78€
10 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15423765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.D@ |
10 x 10 cm |
157.79€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tungsten wire, chromium plated | |
W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica) | |
MFCD00011461 | |
Alambre, capa de cromo 0,254 mm (0,01 pulg.) de grosor mín. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes