Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S con Calcetines
Las prendas Tychem™™ 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.
544.00€ - 559.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Ropa de protección química |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Tychem™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Alertas:
MTO: Made to order terms & conditions apply. Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919416
![]() |
DuPont™
D15193507 |
Pequeño |
544.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15929416
![]() |
DuPont™
D15193519 |
M |
544.00€
paquete de 15 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15939416
![]() |
DuPont™
D15193524 |
L |
544.00€
paquete de 15 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15949416
![]() |
DuPont™
D15193534 |
XL |
544.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15959416
![]() |
DuPont™
D15193543 |
2XL |
544.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15969416
![]() |
DuPont™
D15193554 |
3XL |
559.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- DuPont™ Tychem™ 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.
Las prendas Tychem™ 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek™. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.
Tychem™ 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
Especificaciones
Ropa de protección química | |
Tychem™ | |
Sí | |
Cremallera frontal doble con solapas dobles | |
No estéril | |
Productos químicos, Líquido, Partícula, Antiestático, Abrasión | |
Tychem 4000 S con calcetines | |
Manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza ambiental y respuesta a emergencias. |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Cosido, Rematado | |
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B | |
Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425 Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-BEN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior; | |
Ninguno | |
15/paq. |