Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Tychem™ 6000 F FaceSeal es un mono con capucha con sello de goma para un ajuste perfecto.
Marca: DuPont™ D15490650
115.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes.
- Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección frente a la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior.
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro.
- Con guantes interiores incluidos.
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Gris | |
Calcetines incluidos | |
Guantes adjuntos | |
Unisex | |
1 por unidad | |
No estéril |
3XL | |
Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro. | |
Sí | |
Con capucha | |
Cosido, con cinta | |
Elástico |