Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Tychem™ 6000 F FaceSeal es un mono con capucha con sello de goma para un ajuste perfecto.
Marca:  DuPont™ D15490706
119.11 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16378555
  • 147.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Fabricado con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes.
  • Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.
  • Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
  • EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección frente a la contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior.
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro.
  • Con guantes interiores incluidos.
  • Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Calcetines incluidos
Guantes adjuntos
Unisex
1 por unidad
No estéril
4XL
Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro.
Sí
Con capucha
Cosido, con cinta
Elástico