Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Revestimiento resistente contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites. Ideales para trabajos pesados o aplicaciones que implican una exposición prolongada a los disolventes.
101.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
---|---|
Color | Negro |
Acabado exterior | Áspero |
Latex Free | No |
Material | Neopreno |
Descripción
- Los guantes Tychem NP560 de calibre 15, que cuentan con un forro tejido sin costuras y una superficie de agarre antideslizante, ofrecen una sujeción superior, una comodidad excelente y una protección excepcional
- El revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016
- El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
Especificaciones
Cat. III, CE | |
Áspero | |
Neopreno | |
Manopla/forma anatómica, NP560 | |
1,39 mm | |
No | |
AJKLMT | |
Revestimiento de poliéster sin costuras de calibre 15 | |
12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total | |
355 mm |
Negro | |
No | |
Guantes | |
55 mil | |
EN388: 2016 3031X | |
Tipo A | |
Sí | |
Revestido | |
14 in |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional