Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Diseñado para tener una larga vida útil y reducir la fatiga de las manos. Ideal para trabajar de forma segura en entornos húmedos o grasientos. Sin forro y con un diseño ergonómico para maximizar la comodidad.
19.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Verde
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Nitrilo
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16310476
Ver documentos
DuPont™
D15536303
XS, 6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16320476
Ver documentos
DuPont™
D15536304
Pequeño, 7
19.85€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
16330476
Ver documentos
DuPont™
D15536305
M, 8
19.85€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
16340476
Ver documentos
DuPont™
D15536306
L, 9
19.85€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
16350476
Ver documentos
DuPont™
D15536307
XL, 10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16360476
Ver documentos
DuPont™
D15536308
2XL, 11 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Guante de nitrilo polivalente, ligero, sin revestimiento y resistente a productos químicos
  • La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
  • El clorado no contiene siliconas
  • Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Cat. III, CE
Áspero
Nitrilo
15 mil
EN388: 2016 2001X
Tipo A
Sí
Sin revestir
Disolventes, aceites, grasas animales y otros productos químicos
330 mm
Verde
No
Manopla/forma anatómica, NT470
0,38 mm
No
JKLOPT
Plano
12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total
13 in
Documentos
Product Certifications
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Posibles alérgenos: carbamato
  4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  5. Solo para uso profesional