Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Diseñado para tener una larga vida útil y reducir la fatiga de las manos. Ideal para trabajar de forma segura en entornos húmedos o grasientos. Diseño ergonómico con forro de borra para una mayor comodidad.
4.96€ - 19.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
---|---|
Color | Verde |
Acabado exterior | Áspero |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16370476
|
DuPont™
D15536309 |
XS, 6 | |||||||
16380476
|
DuPont™
D15536310 |
Pequeño, 7 |
19.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16390476
|
DuPont™
D15536311 |
M, 8 |
19.85€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16300486
|
DuPont™
D15536312 |
L, 9 |
4.96€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16310486
|
DuPont™
D15536313 |
XL, 10 | |||||||
16320486
|
DuPont™
D15536314 |
2XL, 11 | |||||||
Descripción
- Guante de 15 mil con forro de flock diseñado con un agarre con acabado de bisque
- Un guante flexible que absorbe la transpiración y protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión
- CE CAT III - EN ISO 374-1: 2016 / TIPO A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5: 2016
- Clorinado no contiene siliconas li>
- Compatible con contacto con alimentos
Especificaciones
Cat. III, CE | |
Áspero | |
Nitrilo | |
15 mil | |
EN388: 2016 2001X | |
Tipo A | |
Sí | |
Borra de algodón | |
12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total | |
330 mm |
Verde | |
No | |
Manopla/forma anatómica, NT480 | |
0,38 mm | |
No | |
JKLOPT | |
Plano | |
Revestido | |
13 in |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Posibles alérgenos: carbamato
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional