Learn More
DuPont™ Tychem™ PV350
Diseño de PVC de superficie rugosa con forro de algodón extremadamente duradero. Adecuado para la protección contra sustancias químicas, aceites y grasas.
Marca: DuPont™ D15536315
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Revestimiento rugoso de PVC sobre un forro de algodón y punto jersey para ofrecer una buena resistencia a la abrasión y una comodidad y una flexibilidad mejoradas
- Superficie rugosa, combinado con un guante 14
- Proporciona un excelente agarre en entornos húmedo para que la manipulación sea más segura
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B, AKLMP
- EN388: 2016 3111X - EN ISO 374-5:2016
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Cat. III, CE | |
Áspero | |
PVC | |
Manopla/forma anatómica, PV350 | |
1,40 mm | |
No | |
AKLMP | |
Plano | |
Revestido | |
14 in |
Negro | |
No | |
L, 10 | |
55 mil | |
EN388: 2016 3111X | |
Tipo B | |
Sí | |
Revestimiento de tricot/algodón | |
12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total | |
356 mm |
Título del producto
DuPont™ Tychem™ PV350 > Tamaño: Grande, 10
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos y utilizar un detergente neutro si fuera necesario
- Los guantes no se deben usar en lugares a altas temperaturas, en contacto directo con llamas o chispas ni en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido