Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-3603
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios gracias a la formulación de tubos flexibles. Los tubos de laboratorio sin DEHP Cole-Parmer™ Tygon™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
Marca:  Masterflex™ 06407-76
Código de producto. 15167134
  • 473.00€ / 15 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios gracias a la formulación de tubos flexibles. Los tubos de laboratorio sin DEHP Cole-Parmer™ Tygon™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
  • Tubos transparentes sin DEHP y sin ftalatos
  • Formulación Tygon E-3603
  • Larga duración, resistencia química, no oxidante 
  • Para su uso con instrumentos analíticos
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA (21 CFR 175.300)
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
  • Intervalo de temperatura: De - 46 a + 74 °C
  • Esterilice mediante autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
3,18 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
15,2 m
1,59 mm
Aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio
Transparente
2,48 bar
1/8 pulg
Tygon
50 pies
1/16 pulg
Para su uso con instrumentos analíticos
-46 °C
Los tubos
de 74 °C