Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™ R-3603
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos de laboratorio Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R– 3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca:  Masterflex™ 06407-70
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15176494
  • 109.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51, USP Class VI, NSF 51
0,03 in
Plástico
49.2 ft.
0.01 in.
Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
1 unidad
Transparente
Los tubos
760 °C
Tubing
Esterilizable en autoclave
0,8 mm
0,09 in, 2,4 mm
15 m
0,2 mm
74 °C
Estériles
Shore A, 15 s 56
69 psi
74 °C