Learn More
Ismatec™ Tubos de 3 tapones estándar Tygon™
Tubos completos económicos de 3 tapones para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de 3 tapones estándar Ismatec™ Tygon™ requieren tubos de extensión en ambos lados de succión y descarga.
Marca: Ismatec™ 97619-09
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Transparentes.
- Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
- Insípidos.
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se deterioran ni oxidan.
- Alta constante dieléctrica.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: razonable
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Información de órdenes
Diámetro interno (sistema métrico)
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
40 cm | |
bomba | |
-50 °C | |
Resistente a los ácidos, los álcalis y casi todos los productos químicos inorgánicos | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparente | |
de 74 °C |
Código de color: Naranja-negro | |
0,13 mm | |
1,95 mm | |
0,91 mm | |
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 3 tapones para casetes MS/CA | |
12 uds./paq. | |
DI de 0,13mm, DE de 1,95mm | |
Posible lixiviación del plastificante. | |
Buena | |
Tubos de 3 tapones |