Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ XL-60 Pump Tubing
Flexible food and beverage dispensing Tygon™ XL-60 Pump Tubing.
84.45€ - 528.00€
Productos 7
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11760398
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800003
1.6 mm 0,188 in, 4.76 mm
84.45€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
11790398
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800017
3.05 mm 3/8 pulg, 9.53 mm
145.00€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 27-05-2025
Añadir a la cesta
11770398
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800007
3.3 mm 1/4 pulg, 6.4 mm
88.45€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Añadir a la cesta
11780398
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800012
4.78 mm 3/8 pulg, 9.53 mm
122.00€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Añadir a la cesta
11700408
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800022
7,8 mm 0,43 in, 10,9 mm
201.00€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
11720408
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800038
12,7 mm 0.75 in., 19,05 mm
342.00€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
11740408
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
AN800053
19,05 mm 1 in., 25,4 mm
528.00€
15 metros
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplicaciones: transferencia de tintas, jabones, detergentes y fluidos alimenticios
• Características: translúcido, flexible y suelto, mejor longevidad en la bomba peristáltica que el silicona y el PVC, resistente al ozona y a los rayos UV
• Certificaciones: conforme con FDA (alimenticio), clase de inflamabilidad UL 94-HB
• Esterilización: autoclavable
• Tubo de Tygoprene™