Learn More
Tiramina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tiramina actúa como adrenérgico y se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Es un aminoácido vasoactivo que se encuentra en los alimentos y provoca dolores de cabeza en algunos enfermos.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 15 °C), metanol, DMSO, alcohol en ebullición (100 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Tyramine |
Punto de fusión | 160°C to 162°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1099914 |
Índice Merck | 14,9835 |
Información de solubilidad | Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.18 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Show More |